Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propidiumiodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
537059-1EA 1580 EUR InStock
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
Propidiumiodid, Sigma-Aldrich®
Propidiumiodid


Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
MDL Number: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge