Schalen, kristallisieren, Quartz
Lieferant: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1133 1134 1135 1136 1137 1130 1124
539-1852EA 50.1 EUR InStock
539-1852 539-1854 539-1856 539-1858 539-1860 QUTW1130 QUTW1124
Schalen, kristallisieren, Quartz
Schalen/Schüsseln/Töpfe Kristallisierschalen
Quartzglas, klar.
  • Sehr geringe Ausdehnung
  • Beste Elastizität und Thermoschockbeständigkeit
  • Hohe Umwandlungs- und Erweichungstemperatur
  • Geringe Hitzeleitfähigkeit
  • Geringe elektrische Leitfähigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge