Supelco® Ascentis® Express RP-Amide HPLC und UHPLC-Säulen
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
53910-U 53911-U 53912-U 53913-U 53914-U 53915-U 53916-U 53917-U 53918-U 53919-U 53921-U 53922-U 53923-U 53929-U 53931-U 53514-U 53516-U 53519-U 53797-U 50732-U 50733-U 50734-U 50735-U 50737-U 50739-U 50747-U 50749-U 50751-U 50752-U 50753-U 50758-U 50759-U 50767-U 50768-U 50769-U 50773-U 50774-U 50775-U 50776-U 50777-U 50779-U 51567-U 51568-U 51569-U 51571-U 51576-U 51577-U 51582-U 51583-U 51588-U 51589-U 51594-U 51595-U
53910-UEA 484 EUR InStock
53910-U 53911-U 53912-U 53913-U 53914-U 53915-U 53916-U 53917-U 53918-U 53919-U 53921-U 53922-U 53923-U 53929-U 53931-U 53514-U 53516-U 53519-U 53797-U 50732-U 50733-U 50734-U 50735-U 50737-U 50739-U 50747-U 50749-U 50751-U 50752-U 50753-U 50758-U 50759-U 50767-U 50768-U 50769-U 50773-U 50774-U 50775-U 50776-U 50777-U 50779-U 51567-U 51568-U 51569-U 51571-U 51576-U 51577-U 51582-U 51583-U 51588-U 51589-U 51594-U 51595-U
Supelco® Ascentis® Express RP-Amide HPLC und UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die Ascentis Express RP-Amid Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen basieren auf dem Fused-Core®-Partikeldesign. Das Fused-Core-Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt.
Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,4 μm dicken porösen Hülle eine sehr hohe Säuleneffizienz auf. Die einstufig gebundene, endcapped, polar eingebettete stationäre Phase auf Amidbasis von Ascentis Express RP-Amid sorgt für eine stabile Umkehrphasenpackung mit verringertem hydrophoben Charakter.
Ascentis Express RP-Amid kann für basische, saure oder neutrale Verbindungen mit orthogonaler Selektivität von C18 oder C8 verwendet werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge