Ethylmethylketon, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5447-25EA 124.95 EUR InStock
5447-25
Ethylmethylketon, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 79.6
Melting Pt: -86
Flash-Pt: -4
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
UN: 1193
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06097
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=7560bf484cae1b3d9ae7f8cc59b75018d61b5022&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge