2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
54793-1G-F
54793-1G-FEA 44.4 EUR InStock
54793-1G-F
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure, Supelco®
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃
MDL Number: MFCD00002428
CAS-Nummer: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53036d5af6c63d77d5b2894cca09cd4ecf018382&vid=53036d5af6c63d77d5b2894cca09cd4ecf018382&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge