VWR®, Flachbodengläser mit PE-Stopfen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
548-0043EA 180 EUR InStock
548-0043
VWR®, Flachbodengläser mit PE-Stopfen
Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (Wisp Karusselle mit 96 bzw. 48 Positionen).
  • Mikroeinsätze können im PE-Stopfen fixiert werden, keine Feder erforderlich
  • Sternförmige Membran erleichtert das Durchdringen des Stopfens mit einer Injektionsnadel
  • 1-ml-Flachbodengläser ohne Innenschutz für Mikroeinsätze lassen sich einfacher handhaben und sicherer durchdringen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge