Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
986492 986491 986645
WHEA986492EA 990 EUR InStock
WHEA986492 218-2253 548-0258
Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Vials
Die Glasfläschchen bestehen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A aus 180 Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt.
  • Niedrige Hintergrundzählungen, hohe UV-Transmission
HDPE-Fläschchen stellen eine kostengünstige Option für die Szintillationszählung dar.
Verpackung: Kappen separat verpackt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge