VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
548-0141AEA 575 EUR InStock
548-0141A 548-0649A 548-0554A 548-0625A 548-0621A 548-0620A 548-0623A 548-0622A 548-0624A 548-0650A 548-0651A 548-0144A 548-0652A 548-0142A 548-0555A 548-0143A 548-0663A
VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
Vials
ND11-Fläschchen mit Schnappdeckel mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Diese Fläschchen dürfen nur zur Aufbewahrung von Feststoffen und Pulvern verwendet werden.
  • Keine Beschichtung in der Kappe erforderlich
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schnelles und einfaches Öffnen/Schließen
  • Einfache Befüllung
ND11-Fläschchen mit Schnappdeckel aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Klare Fläschchen sind mit flachem Boden ohne Kappe oder als Kit mit einer PE-Kappe erhältlich. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht eine langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge