Headspace-Probenflaschen, Chromacol™
Lieferant: CHROMACOL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
22-CV 9-CV
548-1199EA 129 EUR InStock
548-1199 548-1094
Headspace-Probenflaschen, Chromacol™
Vials
Klare Borosilikatglas-Flaschen.
  • Facettenschliff, 20 mm Crimp-Finish
  • Rundboden (mit Ausnahme von 27-CV: mit flachem Boden)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge