Vials mit weiter Öffnung, Virtuoso™
Lieferant: CHROMACOL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
60180-VT300 60180-VT301 60180-VT302
548-1941EA 30.9 EUR InStock
548-1941 548-1942 548-1943
Vials mit weiter Öffnung, Virtuoso™
Vials
Diese weite Öffnung-Vials mit Gewinde, Bördel- oder Schnapprand sind ausschließlich zur Verwendung mit dem Virtuoso™-Vial-Identifikationssystem konzipiert. Sie bestehen aus qualitativ hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A).
  • Virtuoso™ ID-Beschriftungsfeld, speziell für das Virtuoso™-Vial-Identifikationssystem
  • Das hohe Leistungsniveau entspricht dem der anderen Chromatographie-Vials von Thermo Scientific
  • Probeninformationen werden direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Vials gedruckt
Virtuoso™ ermöglicht die Erfassung der von Ihrem Labor benötigten Informationen direkt auf dem Vial. Aufgrund der Oberflächenstruktur der Beschriftungsfelder, die allen im Labor gängigen Lösungsmitteln widersteht, ist ein direktes Bedrucken möglich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge