Schraubverschlüsse mit Dichteinsatz, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
242212 242216 242218 242220 242226
548-2040EA 96.3 EUR InStock
548-2040 548-2041 548-2042 548-2043 548-2044
Schraubverschlüsse mit Dichteinsatz, WHEATON®
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Diese PP-Schraubverschlüsse verfügen über einen Mehrzweckeinsatz, der aus einem dreilagigen coextrudierten geschäumten PE-LD-Kern besteht. Der Kern wird von zwei festen PE-LD-Schichten umschlossen.
  • Zur Verwendung mit pH-neutralen bis leicht sauren/alkalischen Lösungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge