Racks für Probengläser, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
868804 868808 868810 985750
548-2157EA 377 EUR InStock
548-2157 548-1976 548-2158 548-2156
Racks für Probengläser, WHEATON®
Gestelle Gestelle für Chromatographie-Ampullen
Diese Gestelle aus PP fassen 48, 50, 90 bzw. 96 Flaschen verschiedener Größen.
  • Autoklavierbar und stapelbar
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Mit Positionsmarkierungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge