VWR®, Headspace-Fläschchen mit Schraubkappen ND18
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
548-0562AEA 1910 EUR InStock
548-0562A 548-0247A 548-0248A 548-0549A 548-0552A 548-2093A 548-0563A 548-0564A 548-1980A 548-2167A 548-2369A
VWR®, Headspace-Fläschchen mit Schraubkappen ND18
Vials
ND18 Headspace-Fläschchen mit Schraubgewinde und flachem und rundem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von magnetischen Schraubkappen aus Aluminium und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Dünnere Septen für eine bessere Headspace-Verwendung
  • Perfekt versiegelte Fläschchen (Präzisionsgewinde)
  • Dickere 1,2-mm-Wandung widersteht einem höheren internen Druck
ND18 Headspace-Fläschchen sind in drei verschiedenen Größen (5, 10 und 20 ml), braun oder klar erhältlich. Diese Fläschchen haben einen runden Boden und ein Präzisionsgewinde für eine leichte Handhabung (öffnen und schließen). Während des Erhitzungsprozesses ist ein Rundbodenfläschchen widerstandsfähiger und robuster gegenüber hohem Druck. Eine große Auswahl an Bördelkappen, die zumeist mit montiertem Stopfen oder Septen erhältlich sind, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig konsistente, sichere Versiegelungen zu bieten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge