VWR® WebSeal™, 96-Well-Mikrotiterplatten, PP, zertifiziert
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
548-3392EA 49.2 EUR InStock
548-3392 548-3371 548-2407 548-2401
VWR® WebSeal™, 96-Well-Mikrotiterplatten, PP, zertifiziert
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, unbeschichtet, unsteril, für die Chromatographie getestet und zertifiziert. Hergestellt aus hochreinem Harz mit sehr geringem Ausbluten und vollständig chargengeprüft mittels GC/MS auf organische extrahierbare Substanzen. Entwickelt für empfindliche Anwendungen, geringere Probenkonzentrationen, regulierte Labors und/oder TIC- und vollständige Chromatogramme.
  • Mikrotiterplatten sind chemisch und thermisch beständig und tolerieren Temperaturen von −80...+121 °C
  • Standardformat gemäß SBS- und ANSI-Norm für große Gerätekompatibilität
  • Ideal für pharmazeutische Anwendungen, Probenahme und Lagerung, kombinatorische Chemie- und HTS-Anwendungen
  • Wells mit U- und V-Böden für optimale Probenrückgewinnung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge