Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Headspace-Fläschchen mit Rollrand, ND20, La-Pha-Pack™

Lieferant: LA PHA PACK

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

20090289 20090795 20090297 20091405 20090342 20090796
218-1213EA 152 EUR InStock
218-1213 548-3090 548-3055 548-3056 548-3057 548-3091
Headspace-Fläschchen mit Rollrand, ND20, La-Pha-Pack™
Vials
Klare- und braune Glasfläschchen mit gerundetem oder flachem Boden und Volumina von 5 bis 20 ml und Verschlüsse. Fläschchen mit gerundetem Boden zeichnen sich während des Heizvorgangs durch höhere Robustheit und Druckbeständigkeit aus. Fläschchen mit flachem Boden eignen sich besser für bestimmte Laborgeräte.

  • Druckablass-Sicherheitskappe mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Septen erhältlich
  • Magnetische und magnetische Bimetall-Kappen für CTC Combi PAL und Shimadzu AOC5000 Autosampler
  • Kappen mit Pharma-Fix Septen (Butyl/PTFE) für haben die besten Dichtungseigenschaften
  • Dank ihrer Wanddicke von 1,2 mm sind diese Fläschchen gegen hohen Innendruck beständig

* Für Fläschchen mit flachem Rollrand

** Für Fläschchen mit abgeschrägtem Rollrand

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge