VWR® ND24, EPA-Gewindeflaschen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
548-0154EA 63 EUR InStock
548-0154 548-3236 548-9025
VWR® ND24, EPA-Gewindeflaschen
Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • EPA-Flaschen können gegen Aufpreis mit einem Reinheitszertifikat für die TOC-Analyse geliefert werden
  • EPA-Fläschchen können vormontiert mit beliebigem Schraubverschluss ND24 bestellt werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge