Kolben-in-Nadel-Spritzen, 0,5 bis 5 µl
Lieferant: SGE Analytical Science
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
000300 000301 000303 000310 000311 000350 000353 000355 000500 000501 000505 000506 000510 000550 000553 000570 000800 000801 000802 000803 000804 000850 000852
549-0253EA 128.6 EUR InStock
549-0253 549-0414 549-0415 549-0254 549-0416 549-0255 549-0424 549-0425 549-0258 549-0417 549-0259 549-0418 549-0419 549-0260 549-0261 549-0262 549-0263 549-0420 549-0264 549-0421 549-0422 549-0265 549-0426
Kolben-in-Nadel-Spritzen, 0,5 bis 5 µl
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Garantiert flüssigkeits- und gasdicht bis 3,5 bar. Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze. Ideal zum Dosieren kleinster Flüssigkeitsmengen.
  • Austauschbare Nadeln und Kolben
Ersatzkolben/Kanülen-Sätze auf Anfrage.
* Genannte Ø und Längen beziehen sich auf die Nadel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge