Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gasdichte Spritzen 1 bis 100 ml

Lieferant: SGE Analytical Science

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

008020 008025 008100 008102 008420 008425 008500 008502 008700 008760 008762 008900 008960 008962 009462 009463 009660 009760 008102CAL 008100CAL 008500CAL 008025CAL 008962CAL
549-0332EA 75.4 EUR InStock
549-0332 549-0333 549-0334 548-0948 549-0335 549-0336 549-0337 548-0949 549-0338 549-0339 548-0950 549-0340 549-0341 548-0951 549-0342 548-0952 549-0343 549-0344 SGEA008102CAL SGEA008100CAL SGEA008500CAL SGEA008025CAL SGEA008962CAL
Gasdichte Spritzen 1 bis 100 ml
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Hergestellt aus Borosilikatglas, Kolbenspitzen aus PTFE und Luer-Konus aus Kel-F® oder PTFE (falls zutreffend).

  • Für verbesserte Dichtungseigenschaften sind die Spritzen mit einem „Schnittstellenstück“ zwischen Kolbenspitze und Zylinder versehen
  • Die Kolben dieser Spritzen sind austauschbar
  • Geeignet für manuelle und Spender/Verdünner Anwendung

Zylinder mit Außen-Ø: 1 ml=9 mm; 2,5 ml=11 mm; 5 ml=14 mm; 10 ml=18 mm; 25 ml=27 mm; 50 ml=32,8 mm; 100 ml=40,8 mm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge