HyperSep™ Glasblock-Vakuumverteiler
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
60104-232 60104-233
549-0597EA 1650 EUR InStock
549-0597 549-0598
HyperSep™ Glasblock-Vakuumverteiler
Verteiler
Vakuum-Messgeräte für HyperSep™ SPE-Säulen ermöglichen eine einfache Verarbeitung der Proben.
  • Die Vakuumkammer ist ein Glasblock, der eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses sowie eine einfache Reinigung erlaubt
  • Vakuumkontrollventil zur Optimierung der Proben-Durchflussrate
  • Rigid Corian® Deckel, der sich auch bei längerem Gebrauch nicht verzieht
  • Bulkhead-Luer-Ansätze ermöglichen das Eluieren von Proben direkt in Einweg-Reagenzgläser
  • Deckel mit 16 oder 24 Positionen in parallelen Reihen sowie Eckstützen, die eine Beschädigung der Luer-Anschlüsse und Spitzen bei Nichtgebrauch des Deckels verhindern
Lieferumfang: Lieferung erfolgt komplett mit Glasblock, Corian® Verteilerdeckel, Deckeldichtung, Vakuum-Messgerät und Ventil, 16 oder 24 PTFE-Spitzen, verstellbarem Haltegestell, 16 oder 24 Bulkhead-Luer-Ansätzen und Luer-Lock-Steckern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge