Festphasenextraktionskartuschen, Bond Elut™ SAX
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
12162044B 12166013B 12256013 12113017 12113043 12102044 12102017 12102079 12256051 12102144 12102125 12102087 12256021 12256029 12256037 14113043 14256013 14256021 14256029 14102079 14102017 14102044 7550801C 75508025 75508050 75408050 12102017T 12102017TB 12102044T
551-0379EA 339 EUR InStock
551-0379 551-0385 549-0823 VARI12113017 551-0348 549-0780 551-0311 549-0793 549-0832 549-0805 549-0804 549-0794 549-0824 549-0826 549-0828 VARI14113043 549-0859 549-0864 549-0868 549-0854 549-0843 549-0848 VARI7550801C VARI75508025 549-0875 549-0874 549-0777 549-0778 549-0781
Festphasenextraktionskartuschen, Bond Elut™ SAX
Chromatographiesäulen
Bond Elut™ SAX ist ein starker Anionenaustauscher-Sorbens, der sich ideal für die Extraktion von Verbindungen wie Carbonsäuren eignet, die auf schwachen Anionenaustauscher-Sorbentien möglicherweise nicht effektiv zurückgehalten werden. Das Sorbens wird in Form eines Chlorid-Gegenions geliefert. Sie können die Selektivität der Phase ändern, indem Sie das Chloridion durch andere Anionen wie Acetat und Hydroxid ersetzen.
  • Hält Verbindungen zurück, die aus schwachen Anionenaustauschsorbentien eluieren
  • Selektivität kann vom Benutzer für mehr Flexibilität modifiziert werden
  • Minimale unpolare Wechselwirkungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge