Headspace-Spritzen für PAL COMBI–xt® Headspace-Autosampler
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
203082 203084 203086 203141 203181 203182
549-1324EA 225 EUR InStock
549-1324 549-1325 549-1326 549-1327 549-1328 549-1329
Headspace-Spritzen für PAL COMBI–xt® Headspace-Autosampler
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Diese HD-Headspace-Spritzen haben einen einzigartigen Kolben, der speziell für das CTC PAL System COMBI xt® Gaschromatographie-(GC-)Autosampler-System entwickelt wurde. Der hochdynamische (HD) Kolben, der für hohen Durchsatz optimiert wurde, setzt neue Maßstäbe für Headspace-Spritzen.
  • Einzigartiges Feder-in-Kolben-Design erzeugt eine dynamische Abdichtung zwischen der Kolbenspitze und dem Innenraum des Glaskörpers und sorgt für einen auslaufsicheren Betrieb
  • Hervorragende Leistung über einen großen Temperaturbereich
  • Längere Lebensdauer als herkömmliche Headspace-Spritzen steigert den Wert
  • Höhere Genauigkeit und bessere Reproduzierbarkeit der GC-Headspace-Analyse
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge