4,5-Dibromobenzene-1,2-diol 90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
550248-5G
550248-5GEA 248 EUR InStock
550248-5G
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol 90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267.9 g/mol
Melting Pt: 111...116 °C (Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00233157
CAS-Nummer: 2563-26-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour); White to Grey Conforms to Requirements
Appearance (Form); Powder, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
Proton NMR spectrum Conforms to Structure
Carbon 23.7 - 30.1 %
Purity (GC) ≥88.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..