Doppeltrogkammern
Lieferant: CAMAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022.5155 022.5156 022.5253 022.5254 022.5255 022.5256 022.5258 022.5260
552-0011EA 182 EUR InStock
552-0011 552-0012 552-0018 552-0019 552-0020 552-0021 552-0023 CAMA022.5260
Doppeltrogkammern
TLC-Entwicklungskammern
Doppeltrogkammern bieten verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse von TLC/HPTLC-Entwicklungstechniken.
  • Geringer Lösungsmittelverbrauch
  • Eine reproduzierbare Voräquilibrierung der Platte mit Lösungsmitteldampf ist möglich, indem man sie in die leere Wanne gegenüber der Wanne mit dem Lösungsmittel platziert
Die Entwicklung beginnt erst, wenn das Lösungsmittel mit der Platte in die Wanne eingebracht wird.
* ADC: automatische Entwicklungskammer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge