DC/HPTLC-Plattenschneider, smartCut
Lieferant: CAMAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
022.4300 115.4305
552-0077EA 909 EUR InStock
552-0077 552-0349
DC/HPTLC-Plattenschneider, smartCut
Schneidewerkzeuge
Ideales Instrument zum präzisen Schneiden von DC/HPTLC-Platten, die häufig in Vorversuchen und bei der Methodenentwicklung zum Einsatz kommen. Mit dem smartCut können Glasplatten bis 3 mm Dicke unter Schonung der empfindlichen Beschichtung geschnitten werden.
  • Einfaches und präzises Schneiden von Platten
  • Einfache Handhabung, die gewünschte Größe lässt sich direkt von der Skala ablesen
  • Spart Materialkosten durch Vermeidung von Verschnitt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge