Umkehrphasen-HPLC-Säulen, PRP-1
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
79444 79753 79790 79366 79443 79479 79820 79558 79423 79571 79755 79529 79422 79380 79427 79351 79381 79795 79531 79352 79495 79499 79496 79478 79567 79428 79493 79525 79447 79317 79445 79318 79121 79122 79425 79426 79355 79367 79229 79154 79286 79912
554-1259EA 917 EUR InStock
554-1259 554-0431 554-0466 554-0211 554-0245 554-0258 554-0484 554-1308 554-0230 554-1313 554-0433 554-0294 554-0229 554-0213 554-0233 554-0202 554-0214 554-0468 554-0295 554-0203 554-0285 554-0289 554-0286 554-0257 554-1312 554-0234 554-0284 554-0290 554-1262 554-1240 554-1260 554-1241 554-1221 554-1222 554-0231 554-0232 554-2537 554-1494 554-2536 554-2531 554-5698 554-5700
Umkehrphasen-HPLC-Säulen, PRP-1
Chromatographiesäulen
PRP-1 HPLC-Polymersäulen wurden für viele verschiedene Anwendungszwecke entwickelt, ähnlich den C8- oder C18-HPLC-Materialien. Sie vereinen die besten Merkmale von silikabasierten Säulen und Polymersäulen, was zu äußerst inerten und langlebigen Säulen führt. Diese Säulen sind ideal für Anwendungen, die eine hohe Gleichmäßigkeit von Säule zu Säule oder von Charge zu Charge erfordern (Qualitätssicherung, klinische Studien). Anders als C8- oder C18-Säulen hat PRP-1 keine Beschichtung mit der stationären Phase. Da es keine stationäre Phase zur Hydrolyse gibt, erhält die Säule ihre Leistungsmerkmale länger aufrecht als viele C8- oder C18-Säulen.
  • Da sie vollständig aus Polystyrol-Divinylbenzol hergestellt ist, gibt es keine Silanolgruppen, die zu Probenverlust führen
  • Quervernetzt, um Schrumpfen oder Anschwellen zu vermeiden
Qualitätssicherungs- und Forschungs- und Entwicklungslabore stellen fest, dass PRP-1-Säulen bedeutend länger als silikabasierte C8- oder C18-Säulen halten. Dies gilt insbesondere für schwierige Analysen, wie Proben mit hohem pH-Wert (pH 8 - 13), labile oder reaktive Proben (irreversible Adsorption), hochgradig wässrige Aufreinigungen (80 - 100% Wasser) sowie Trennungen mit Reagenzien mit Ionenpaarbindung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge