Probenschleifen für Rheodyne®-Ventile
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JR-SLR-2210
554-1051EA 88.8 EUR InStock
554-1051
Probenschleifen für Rheodyne®-Ventile
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Probenschläuche
Diese PEEK-Probenschleifen enthalten keine Metalle oder andere extrahierbare Verbindungen. So geraten keine Fremdstoffe in das System. Um eine Kontamination der Schläuche zu vermeiden, werden weichmacherfreie PE-Kappen verwendet. Besonders geeignet für Trennungen von Proteinen, Peptiden, Nukleinsäuren oder anderen Proben biologischen Ursprungs sowie in IC-Systemen, in denen Metallspuren mit ionischen Proben interagieren oder Übergangsmetalle freisetzen können, die Ionenaustauschsäulen deaktivieren können.
Für Ventile mit 1/16" A-Ø.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge