HPLC-Säulen, ZORBAX® 300 Å StableBond®
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5064-8268 820950-918 820950-921 820950-923 820950-924 821125-918 860950-902 860950-905 860950-906 860950-909 863630-902 863630-906 863750-906 863973-902 863973-905 863973-906 863973-909 863974-306 865630-902 865973-902 865973-905 865973-906 865973-909 880995-202 880995-205 880995-206 880995-209 880995-902 880995-905 880995-906 880995-909 883750-902 883750-905 883750-906 883750-909 883995-902 883995-905 883995-906 883995-909 865630-906 865750-902 865750-906 5065-9911 861973-306 881750-902 5065-9910 5065-9913 5065-9914 5065-9923 5065-9924 861630-902 861775-902 861775-906 861973-902 861973-906 863974-302 863974-309 884950-565
HEWL5064-8268EA 851 EUR InStock
HEWL5064-8268 HEWL820950-918 HEWL820950-921 HEWL820950-923 HEWL820950-924 HEWL821125-918 HEWL860950-902 HEWL860950-905 HEWL860950-906 HEWL860950-909 HEWL863630-902 HEWL863630-906 HEWL863750-906 HEWL863973-902 HEWL863973-905 HEWL863973-906 HEWL863973-909 HEWL863974-306 HEWL865630-902 HEWL865973-902 HEWL865973-905 HEWL865973-906 HEWL865973-909 HEWL880995-202 HEWL880995-205 HEWL880995-206 HEWL880995-209 554-1292 HEWL880995-905 554-1293 HEWL880995-909 HEWL883750-902 HEWL883750-905 HEWL883750-906 HEWL883750-909 HEWL883995-902 HEWL883995-905 HEWL883995-906 HEWL883995-909 HEWL865630-906 HEWL865750-902 HEWL865750-906 HEWL5065-9911 HEWL861973-306 HEWL881750-902 HEWL5065-9910 HEWL5065-9913 HEWL5065-9914 HEWL5065-9923 HEWL5065-9924 HEWL861630-902 HEWL861775-902 HEWL861775-906 HEWL861973-902 HEWL861973-906 HEWL863974-302 HEWL863974-309 HEWL884950-565
HPLC-Säulen, ZORBAX® 300 Å StableBond®
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind ideal für die reproduzierbare Trennung von Proteinen und Peptiden oder anderen großen Molekülen.
  • Unübertroffen in ihrer Haltbarkeit bei niedrigem pH-Wert (1 bis 8)
  • Temperatureinsatz 80 bis 90 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge