Injektionsventile, Rheodyne®
Lieferant: IDEX RHEODYNE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7725I-006 3725I-038 7125 7725I
901-0075EA 2320 EUR InStock
901-0075 554-1545 554-4687 554-2152
Injektionsventile, Rheodyne®
Ventile Injektionsventile
Manuelle Injektionsventile besitzen zwei mögliche Positionen: Laden und Injektion. Die Ladeposition erlaubt das Beladen der Probenschleife bzw. der Probenkammer mit der Probe. Zum Beladen des Injektionsventils wird gewöhnlich eine Spritze verwendet. Nach dem Laden wird der Griff des Probeninjektors von Hand in die Injektionsposition gedreht, damit die Probe auf eine Säule aufgebracht werden kann.
* MBB™ (Make-Before-Break): Modelle mit patentierter, integrierter MBB-Bauweise von Rheodyne sorgen für einen ununterbrochenen Fluss beim Umschalten von der Lade- zur Injektionsposition.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge