MXX Niederdruckventile, Rheodyne®, MX Series II™
Lieferant: IDEX RHEODYNE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MXX777-612
554-2672EA 2710 EUR InStock
554-2672
MXX Niederdruckventile, Rheodyne®, MX Series II™
Ventile Schaltventile
Kombinieren Sie die modularen MX Series II™ Ventile mit Ihrem Instrument, um komplexe Flüssigkeitswechsel- und Probeninjektionsanforderungen durchzuführen.
  • Für Drücke bis zu 125 psi (9 bar)
  • Alle Modelle können mit ¹/₁₆"- oder ¹/₈"-Schläuchen (entsprechende Dichtungskonen sind erforderlich) verwendet werden
  • Mehrere Steuerungsoptionen
  • Als unabhängiges Gerät einsetzbar
  • Im Lieferumfang enthaltene Software
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge