HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1548L 1548XL 1520L 1520XL 1521L 1521XL 1524L 1524XL 1527L 1650L 1671L 1673L 1677L
554-2985EA 279 EUR InStock
554-2985 554-2987 554-2962 554-2963 554-2969 554-2974 UPCH1524L 554-2977 UPCH1527L UPCH1650L UPCH1671L UPCH1673L UPCH1677L
HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Schläuche Chromatographie-Schläuche
FEP-Schlauch, farbig
  • Praktisch gleiche chemische Beständigkeit im Vergleich mit PTFE
  • Einige Größen sind für eine leichte Identifizierung des Fließpfades in verschiedenen durchscheinenden Farben erhältlich
  • Einige Größen auch in schwarz für lichtempfindliche Anwendungen
Diese Schläuche sind chemisch inert und eignen sich für Niederdruckanwendungen.
Schläuche mit 1/4" AD für Drücke bis 250 psi (17,2 bar); die Toleranzen der Innen- und Außendurchmesser sind ±0,004"
Schläuche mit 1/8" AD für Drücke bis 500 psi (34 bar); die Toleranzen der Innen- und Außendurchmesser sind ±0,003"
Kapillaren mit 1/16" AD für Drücke bis 1000 psi (69 bar) bis 3000 psi (207 bar); die Toleranzen der Innen- und Außendurchmesser sind ±0,001"
Kapilalren mit 3/16" AD für Drücke bis ca. 500 psi (34 bar); die Toleranzen der Innen- und Außendurchmesser sind ±0,004"
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge