Adapter mit metrischem Gewinde, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
P-621 P-626 P-626-01 P-650 P-670 P-694 P-724
UPCHP-621EA 15.8 EUR InStock
UPCHP-621 554-3126 554-3127 554-3136 UPCHP-670 554-3154 UPCHP-724
Adapter mit metrischem Gewinde, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Diese M6-Adapterbuchsen bestehen aus PEEK, EFTE oder PCTFE.
  • Für Drücke bis 1000 psi (69 bar)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge