Diese Säulen sind mit Daicels beschichteten polysaccharidbasierten, chiralen stationären Phasen (CSPs) gepackt, die hergestellt werden, indem die Polysaccharid-Derivate physisch auf Kieselgelmatrizen aufgebracht werden. Aufgrund dieses Herstellungsverfahrens ist die Auswahl der Bestandteile der mobilen Phase normalerweise stärker als bei immobilisierten Säulen eingeschränkt, um die Beschädigung der CSPs zu minimieren.