Säulentyp: HPLC-Säule, C18, Ø int.: 2,00 mm, Länge: 150 mm, Porengröße: 120 Å, Particle Size: 1,9 µm
Lieferant: HITACHI HIGH TECHNOLOGIES
Säulentyp: HPLC-Säule, C18, Ø int.: 2,00 mm, Länge: 150 mm, Porengröße: 120 Å, Particle Size: 1,9 µm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
[EN]HITA 2x150 LACHROMULTRA II C18 1.9μM 1 * 1 ST 554-4080 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 889-0903
Lokale Artikelnummer:: HITA889-0903
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder