Vydac 208TP C8, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
554-7581EA 1210 EUR InStock
554-7581 208TP510 208FSK510 208TP5210 208TP5215 208TP5415 208TP52 208TP1010 208TP1022 208GCC1210 208FSK1210 208TP101510 208TP152022 208GD104/N 208GD34/N 208GD52/N 208GD54/N 208GK104/N 208GK34/N 208GK52/N 208GK54/N 208GCC1010
Vydac 208TP C8, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac TP ist die erste im Vydac-Sortiment entwickelte Reihe weitporiger Medienphasen und ist der Branchenstandard für Peptid- und Proteintrennungen. Die großen Poren des 300-Å-TP-Silica ermöglichen Polypeptidmolekülen vollständigen Zugang zum Inneren der Silica-Poren.
  • Lange Säulenlebensdauer und vernachlässigbare Phasenauslaugung
  • Zuverlässige Proteinreinigungen, skalierbar vom analytischen bis zum präparativen Maßstab
  • In einer Vielzahl von Patenten und Veröffentlichungen wird darauf verwiesen
208TP C8 ist weniger hydrophob als C18TP und wird für die Analyse von Peptiden mit 10 bis 20K MW empfohlen.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge