Avantor® Hichrom, Vorsäulenfilter
Lieferant: Hichrom Limited
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
554-7720EA 78.4 EUR InStock
554-7720 554-7719 HI-685 554-7722 HI-615 HI-686 HICHHI-602 HICHHI-602X
Avantor® Hichrom, Vorsäulenfilter
Filter Vorsäulen-Filter und -Fritten
Unmittelbar vor der Säule fängt der Vorsäulenfilter die von der Probe eingeschleppten Partikel ab. Für Proben, die möglicherweise irreversibel an der Säule absorbieren, wird die Verwendung von Schutzpatronen dringend empfohlen.
  • Schützt Säulen vor Partikeln, extrem niedriges Totvolumen
  • Praktisch kein Totvolumen, keine Bandverbreiterung oder Effizienzverlust
  • Kompatibel mit allen HPLC-Säulen
Der Filter HI-704 besteht aus einer Edelstahlhalterung mit einer 0,020“-Durchgang und einer mit 2-µm-PEEK verkapselten Edelstahlfritte (im Lieferumfang enthalten).
Der von Hand befestigte HI-685-Vorsäulenfilter verfügt über eine 2-µm-Edelstahlfritte, die in einem PEEK-Fitting enthalten ist, das direkt an die Säule angeschlossen wird.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge