HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ C8
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25205-014001 25202-152130 25205-011001 25203-154630 25203-104630 25203-103030 25203-102130 25203-052130 25203-012101 25202-102130 25202-052130 25203-014001 25205-152130 25205-254630 25205-254030 25205-154630 25205-054630 25205-052130 25205-102130 25205-104630 25203-013001 25203-011001 25205-013001 25205-012101 25203-153030 25203-152130 25203-054630 25203-053030
554-4492EA 463 EUR InStock
554-4492 555-7655 554-4487 554-4305 555-7651 555-7675 555-7674 554-4304 554-4482 555-7653 554-4303 554-4484 555-7946 554-4306 555-7901 555-7949 555-7926 555-7923 555-7932 555-7935 554-4483 554-4481 554-4490 554-4488 555-7632 555-7631 555-7671 555-7669
HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ C8
Chromatographiesäulen
Empfohlen für Analyte mit mittlerer Hydrophobizität oder wenn eine weniger hydrophobe Phase benötigt wird, um eine optimale Retention zu erzielen.
  • Geringere Hydrophobizität sorgt dafür, dass Verbindungen schneller aus der Säule eluieren
  • Ähnliche Selektivität wie C18-Säulen aber geringere Retention
  • Schnellere Trennungen, ausgezeichnete Peakform
  • Hohe Effizienz, ausgezeichnete Empfindlichkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge