Riboflavin (Vitamin B2), Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
555682-10
555682-10EA 51.5 EUR InStock
555682-10
Riboflavin (Vitamin B2), Millipore®
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376.37 g/mol
Melting Pt: 280
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005022
CAS-Nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge