Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
Veränderungsmanagement-Kategorie = NI
5621-02EA 70.55 EUR InStock
5621-02
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Salzsäure
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications. 
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Normality 0.0995 - 0.1005
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge