Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N), BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

5638.9010EA 155.94 EUR InStock
5638.9010
Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N), BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Standardisation at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.


Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.2485 - 0.2515
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge