Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wasserstoffgeneratoren, Precision Hydrogen Reihe

Lieferant: PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

63-0450 63-0300 63-0200 63-0100
564-0172EA 11210 EUR InStock
564-0172 564-0171 564-0170 564-0169
Wasserstoffgeneratoren, Precision Hydrogen Reihe
Gasgeneratoren Wasserstoff-Generatoren
Die Wasserstoffgeneratoren der Reihe Precision Hydrogen sind geeignet für Trägergas und Flammgas bei Standardnachweisgrenzen. Wasserstoffreinheit: 99,9995%.

  • Bewährte PEM-Technologie zur sicheren und zuverlässig Erzeugung von Wasserstoff
  • Adsorptionstrockner zur Gewährleistung eines hohen Reinheitsgrads
  • Automatische Zufuhrpumpe als Standard
  • Wartung beschränkt auf den Austausch von Deionisatorpatrone und Kieselgel
  • Interne Leckerkennung mit automatischer Abschaltfunktionen

Ausgangsdruck: 0 bis 6,9 bar

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge