Air compressor, Solaris
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
65-0003
564-0278EA 5460 EUR InStock
564-0278
Air compressor, Solaris
Gasgeneratoren Druckluftstationen
This air compressor generator has been designed to support the Solaris nitrogen generator for ELSD in laboratories without an external supply of high quality air.
  • Stackable with Solaris nitrogen generator for ELSD and Compact Mass Specs
  • Designed specifically for ELSD and Compact Mass Specs
Solaris has been developed to provide an on-site gas supply of high purity nitrogen for ELSD for laboratories using HPLC or alternatively to supply Compact Mass Spectrometer instruments.
Min./max. operating temperature: 5 to 35 °C
Max. pressure: 8,27 bar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..