Discovery® HS F5 PFP HPLC-Säulen
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
567500-U 567501-U 567502-U 567503-U 567504-U 567506-U 567507-U 567508-U 567510-U 567511-U 567512-U 567513-U 567515-U 567516-U 567517-U 567520-U 567523-U 567530-U 567531-U 567532-U 567535-U 567536-U 567542-U 567570-U 567571-U 567572-U 567573-U 567574-U 567575-U 567576-U 567577-U
567500-UEA 616 EUR InStock
567500-U 567501-U 567502-U 567503-U 567504-U 567506-U 567507-U 567508-U 567510-U 567511-U 567512-U 567513-U 567515-U 567516-U 567517-U 567520-U 567523-U 567530-U 567531-U 567532-U 567535-U 567536-U 567542-U 567570-U 567571-U 567572-U 567573-U 567574-U 567575-U 567576-U 567577-U
Discovery® HS F5 PFP HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die Discovery® HS F5 (PFP) HPLC-Säule bietet eine hervorragende Peakform und eine stabile, blutungsarme LC-MS-Trennung.
  • Pentafluorphenyl-terminierte Umkehrphasensäule mit einzigartiger Retention und Selektivität (basische und halogenierte Verbindungen)
  • HS F5-gebundene Phase bietet Umkehrphasentrennungen, die sich deutlich von C18-Säulen unterscheiden
  • Verbindungen werden im Allgemeinen innerhalb des gleichen Retentionsfensters eluiert, wodurch die meisten C18-Methoden leicht übertragbar sind
  • Unreinheit: <10 ppm Metalle
  • Oberflächendeckung: 4 µmol/m²
Entwickelt, um die hohen Anforderungen der pharmazeutischen Analyse und Reinigung zu erfüllen. Discovery®-Säulen sind auch ideal für alle Anwendungsbereiche, die Umkehrphasen-HPLC erfordern.
Bestellinformation: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge