Kapillarsäulen, HT5
Lieferant: SGE Analytical Science
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
054631 054632 054641 054642 054655 054657 054658 054667 054633 054634
568-0182EA 492.9 EUR InStock
568-0182 568-0183 568-0188 568-0189 568-0193 568-0194 568-0195 568-0199 568-0184 568-0185
Kapillarsäulen, HT5
Chromatographiesäulen
Einzigartige Hochtemperatur-Phase, geeignet für simulierte Destillation und andere Mineralöl-Anwendungen.
5% Phenyl-Polycarboran-Siloxan
Maximale Temperatur: Polyimid 380/400 °C; Aluminium 460/480 °C
Geeigneter Ersatz für: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge