GC-Kapillarsäulen-Verbindungen, SilTite™ μ-Verbinder
Lieferant: SGE Analytical Science
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
073560 073561 073562 073563 073564 073565 073566 073567 073568 073569 073570 073571 073572 073573 073574
568-0287EA 178.9 EUR InStock
568-0287 568-0288 568-0289 568-0290 568-0291 568-0292 568-0293 568-0294 568-0295 568-0296 568-0297 568-0298 568-0299 568-0300 568-0301
GC-Kapillarsäulen-Verbindungen, SilTite™ μ-Verbinder
Fittings und Verbinder
Ferrulen für Säulen mit 0,1–0,25 mm ID haben 0,4-mm-Bohrungen. Ferrulen für Säulen mit 0,32 mm ID haben 0,5-mm-Bohrungen Ferrulen für Säulen mit 0,53 mm ID haben 0,8-mm-Bohrungen.
  • Optimierte Peak-Form da Totvolumenfrei
  • Auslaufsichere FingerTite Technologie
  • Inert
  • Stabil sowohl bei extremen Temperatur- als auch bei Druckzyklen
  • SilTite™ Ferrulen machen ein erneutes Festziehen nach der Installation überflüssig
Lieferumfang: Jede Packung enthält 2 Verbinder, 5 Klemmhülsen mit Doppelverjüngung und die nötigen Werkzeuge.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge