Gasreiniger, GateKeeper® GPU 35 4R
Lieferant: ENTEGRIS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GPUS35FIX04R00 GPUS35FHX04R00 GPUS35FHX04R02
568-0920EA 0 EUR InStock
568-0920 568-0918 568-0919
Gasreiniger, GateKeeper® GPU 35 4R
Filter Gasfilter
GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Materialwissenschaft hat Entegris eine neue Generation von Reinigungsprodukten entwickelt, deren Mehrwert und Leistung unübertroffen bleibt.
  • Reinheitskontrolle bis in den ppt-Bereich
  • Geringer Druckabfall über den Reiniger
  • Regenerierbar
  • Lange Lebensdauer
  • Nutzen die Reinigung bei Umgebungstemperatur – keine Wärme oder Strom für den Betrieb erforderlich
  • Unempfindlich gegenüber der Ausrichtung (horizontal/vertikal)
Das Modell 35 ist für Spitzendurchflussraten bis 1 slpm ausgelegt.
Zertifizierungen: CE-gekennzeichnet gemäß der Druckgeräterichtlinie (DGRL) und hergestellt in einem nach ISO® 9001:2000 zertifizierten Werk.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge