Discovery® HS C18 HPLC-Säulen
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
568523-U 568500-U 568501-U 568502-U 568503-U 568510-U 568512-U 568513-U 568520-U 568521-U 568522-U 568533-U 568543-U 568572-U 568573-U 568643-U 569250-U 569251-U 569252-U 569253-U 569254-U 569255-U 569274-U 569275-U 569276-U
568523-UEA 881 EUR InStock
568523-U 568500-U 568501-U 568502-U 568503-U 568510-U 568512-U 568513-U 568520-U 568521-U 568522-U 568533-U 568543-U 568572-U 568573-U 568643-U 569250-U 569251-U 569252-U 569253-U 569254-U 569255-U 569274-U 569275-U 569276-U
Discovery® HS C18 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die Discovery® HS C18-Säulen bieten die beste Selektivität für viele Anwendungen.
  • Unpolare Umkehrphasensäule
  • LC-MS-Leistung ohne Bluten
  • Höhere Hydrophobie für bessere Auflösung schwieriger Analyten
  • Unreinheit: <10 ppm Metalle
  • Oberflächendeckung: 3,2 µmol/m²
Entwickelt, um die hohen Anforderungen der pharmazeutischen Analyse und Reinigung zu erfüllen. Discovery®-Säulen sind auch ideal für alle Anwendungsbereiche, die Umkehrphasen-HPLC erfordern.
Bestellinformation: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge