Supelco® Ascentis® Express 160 Å C30 HPLC-Säulen
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
577100-U 577101-U 577102-U 577103-U 577104-U 577134-U 577135-U 577136-U 577137-U 577140-U
577100-UEA 599 EUR InStock
577100-U 577101-U 577102-U 577103-U 577104-U 577134-U 577135-U 577136-U 577137-U 577140-U
Supelco® Ascentis® Express 160 Å C30 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die schnellen und leistungsstarken Ascentis® Express-Flüssigkeitschromatographiesäulen basieren auf dem 160 Å Fused-Core®-Partikeldesign mit breiteren Poren, um ausreichend Platz für die langkettigen C30-Liganden zu bieten.
Das Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt. Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 μm dicken porösen Hülle und der geringen Gesamtpartikelgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz auf.
Die endcapped stationäre Triacontylsilanphase des C30 bietet eine stabile Umkehrphasenpackung, die für hydrophobe, langkettige Strukturisomere wie Vitamine und Lipide verwendet werden kann.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge