Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

578355-100G 578355-25G
578355-100GEA 381 EUR InStock
578355-100G 578355-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline,97% (1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol)


Formel: C₁₅H₂₃NO
Melting Pt: 96…100 °C (Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00155229
CAS-Nummer: 53817-44-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge