Zinkplasma-Standardlösungen, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5791.0100EA 0 EUR InStock
5791.0100
Zinkplasma-Standardlösungen, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Standards Kationischer Standards Zink-Standards
Einzelelement-Plasmastandards werden für die Genauigkeit und einfache Kalibrierung sowie für den präzisen Nachweis von Spurenverunreinigungen verwendet.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.
Achtung! Bitte beachten: 10,000 µg/ml = (1,00 % w/v) = 10000 mg/L
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge