Abluftfilter S (3 Monate), Filtergehuse aus PE-schwarz mitSpeziallsemittelaktivkohlefllung, Gewinde GL 14 zum Einschrauben in Safety-Waste Caps und Spritzschutzdeckel mit Wechselhinweis Change after 3 months und Beschriftungsfeld zum Notiere 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Abluftfilter S (3 Monate), Filtergehuse aus PE-schwarz mitSpeziallsemittelaktivkohlefllung, Gewinde GL 14 zum Einschrauben in Safety-Waste Caps und Spritzschutzdeckel mit Wechselhinweis Change after 3 months und Beschriftungsfeld zum Notiere 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Abluftfilter S (3 Monate), Filtergehäuse aus PE-schwarz mit Speziallösemittelaktivkohlefüllung, Gewinde GL 14 zum Einschrauben in Safety-Waste Caps und Spritzschutzdeckel mit Wechselhinweis  Change after 3 months und Beschriftungsfeld zum Notiere 1 * 1 ST 590-0022 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRI590-0022
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder